Cajas de almacenamiento para viales
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
702514 702515 702516 702517 702518
MANA702514EA 14.6 EUR
MANA702514 MANA702515 MANA702516 MANA702517 MANA702518
Cajas de almacenamiento para viales
Cajas Criocajas
Las cajas son de plástico azul con separador integrado o extraíble y tapa transparente.
  • Permiten un transporte seguro de los frascos de muestras
  • Posición segura en los separadores diseñados para el diámetro respectivo
  • Disponible para todos los viales de 1,5 ml (volumen estándar), para viales con cuello de rosca y de engaste N 13 y para viales de espacio libre con cuello de rosca N 18 o de engaste N 20, respectivamente
  • También disponible para viales con cuello de rosca EPA N 24 y para viales de almacenamiento N 15
Ideal para ahorrar espacio en frigoríficos y congeladores, ya que la tapa transparente impide las condensaciones en los cierres y evita así una posible contaminación en la unidad de refrigeración.