Cilindros de medición para mezclar, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
246180856 246181458 246181758 246182454 246183656 246184455 246185451 246186353
215-3671EA 52.9 EUR
215-3671 215-3672 215-3673 215-3674 215-3675 215-3676 215-3677 215-3678
Cilindros de medición para mezclar, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
Vidrio de borosilicato DURAN®, con tapón de PE, clase A.
  • Graduación azul, con puntos principales graduación de anillo
  • Con certificado de conformidad 'DE-M'
Con tapón ergonómico de PE y base hexagonal.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).