Cajas criogénicas
Proveedor: RATIOLAB
5150021 5150022 5150023 5150002 5150003 5150012 5150013 5150014 5150011
RATI5150021EA 69.3 EUR
RATI5150021 RATI5150022 RATI5150023 RATI5150002 RATI5150003 RATI5150012 RATI5150013 RATI5150014 RATI5150011
Cajas criogénicas
Cajas Criocajas
PC, de color, con tapa transparente.
  • Resistente a la temperatura de -190 a 121 °C
  • Orificios de drenaje en el fondo para los líquidos de rocío
  • Al apilar las esquinas, las cajas son adecuadas para un transporte seguro
Con tapa deslizante e inserto de rejilla variable.