Matraces volumétricos, clase A, marcas azules, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
246791756 246792452 246792555 246793251 246793654 246794453 246795458 246795552 246796351 246797356 246791053 246781755 246780159 246780253 246780956 246781052 246791456 246785457 246790957 246790254 246790151 246787355 246781258 246785551 246781455 246784452 246783653 246783259 246782554 246782451 246791259 246786359 246713252 246710958 246713655 246712556 246711757 246714454 246711054 246711457 246716352 246715459 246750756 246750859 246751255 246751452 246751752 246752457 246753256 246753659 246754458 246755454 246756356
612-5386EA 99.9 EUR
612-5386 612-5387 612-5388 612-5389 612-5390 612-5391 612-5392 612-5393 612-5394 612-5395 612-5378 612-5365 612-5359 612-5360 612-5361 612-5362 612-5380 612-5371 612-5377 612-5376 612-5375 612-5374 612-5363 612-5372 612-5364 612-5370 612-5369 612-5368 612-5367 612-5366 612-5379 612-5373 612-5288 612-5283 612-5289 612-5287 612-5286 612-5290 612-5284 612-5285 612-5292 612-5291 SCOT246750756 SCOT246750859 SCOT246751255 SCOT246751452 SCOT246751752 SCOT246752457 SCOT246753256 SCOT246753659 SCOT246754458 SCOT246755454 SCOT246756356
Matraces volumétricos, clase A, marcas azules, DURAN®
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con tapón de PE.
  • Marcas azules, con una marca de graduación. OK
  • Calibrado individualmente
  • Certificado de conformidad marca 'DE-M'
  • Disponible con certificados USP / Lote / individual / UKAS
*Wide neck
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).