Matraces volumétricos, clase A, ámbar, marcas blancas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
246760954 246761059 246761256 246761453 246761753 246762458 246762552 246763257 246763651 246764459 246765455 246766357
612-5293EA 65.6 EUR
612-5293 612-5294 612-5295 612-5296 612-5297 612-5298 612-5299 612-5300 612-5309 612-5316 612-5321 612-5322
Matraces volumétricos, clase A, ámbar, marcas blancas, DURAN®
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, ámbar, con tapón de PE, certificado de conformidad.
  • Marcas blancas, con una marca de graduación y nuevo tapón ergonómico de polietileno
  • Certificado de conformidad 'DE-M'
  • Con certificado de lote
*Cuello ancho.
Con código de identificación de lote impreso.
Certificaciones: ISO 1042