Medidores multiparamétricos, portatiles, série U-50
Proveedor: HORIBA
3200164509 3200164510 3200323680 3200323681 3200323683 3200323686 3200323687 3200164502 3200156563 3200158178 3200164499 3200164501 3200164503 3200164504 3200164505 3200164506 3200164507 3200164508 3200323688 3200164500
665-0336EA 3230 EUR
665-0336 665-0337 665-0338 665-0339 665-0340 665-0341 665-0342 665-0329 665-0393 665-0325 665-0326 665-0328 665-0330 665-0331 665-0332 665-0333 665-0334 665-0335 665-0343 665-0327
Medidores multiparamétricos, portatiles, série U-50
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Estos medidores resistentes al agua pueden medir y mostrar hasta 11 parámetros simultáneamente con una única sonda. Gracias a su diseño resistente y sus sensores sustituibles in situ, son ideales para su uso en exteriores, por ejemplo durante el análisis de aguas subterráneas o superficiales. Su tamaño compacto y la correa de mano permiten el uso con una sola mano.
  • Pantalla con display LCD fácil de leer con luz de fondo e iconos para la bateria, GPS, USB y conectividad de la sonda
  • Cubierta resistente a golpes diseñada para su uso en el campo; fácil de limpiar
  • Conexión rápida: Los cables se pueden conectar y desconectar fácilmente
  • Permite almacenar 10000 sets de datos y transferirlos a PC mediante la salida USB (cable USB no incluido)
  • Funciones de auto-calibración, auto-hold y diagnóstico
  • Los modelos GPS facilitan estudios ambientales de oceanos, lagos y rios
U-53: Este modelo se caracteriza por un sensor de turbidez con sistema de auto-limpieza. El sensor es conforme a US EPA método 180.1.
U-54: El sensor de turbidez de este modelo es conforme a EN ISO 7027.
Información para pedidos: el medidor incluye unidad de sonda con cable de 2, 10 o 30 m, sensor de pH 7112, sensor de ORP 7313, electrodo de referencia 7210, sensor de OD 7543, sensor de turbidez (7800 para U-52; 7801 para U-53; 7802 para U-54), solución patrón de pH 4 (500 ml), solución interna de referencia de pH (50 ml), conjunto de solución interna del sensor de OD, conjunto de piezas de repuesto de membrana de OD, llave inglesa para sensor de OD, cepillo de limpieza, recipiente de calibración, mochila, correa, 4 pilas alcalinas, grasa de silicona y manual de instrucciones. El cable USB (incl. software) se debe pedir por separado.
Precaución: U-54 y U-54G (cable de 2 m) no puede medir profundidad de agua.