Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Proveedor: Avantor
7086-03EA 202 EUR
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 l.
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos polares de disolventes no polares, como los hidrocarburos y los ésteres y éteres menos polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de adsorción.