Geles de sílice para cromatografía de preparación, baja presión, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7024-00EA 450.75 EUR
7024-00 7024-02 7024-05
Geles de sílice para cromatografía de preparación, baja presión, J.T.Baker®
Sorbentes para cromatografía Sorbentes para HPLC
These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect flow rates and separation performance.
  • Un área de superficie elevada mejora la productividad
  • La distribución del tamaño de poro estrecho agudiza los picos y mejora la resolución