Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Proveedor: Avantor
7087-02EA 223.42 EUR
7087-02 7087-26
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos a partir de volúmenes de solución de muestra que abarcan desde unos cuantos cientos de µl hasta 1 L
  • Se procesan por vacío, presión positiva o centrifugación
Aplicaciones generales: analitos no iónicos, no polares a moderadamente polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase inversa.
Envase: Algunas columnas están disponibles en un bidón de fibra revestido con lámina denominado Jumbopack. Las columnas están empaquetadas sueltas dentro del revestimiento de lámina para evitar la molestia de abrir bolsitas individuales.