Estera de sellado exterior, control de la contaminación
Proveedor: asecos
9901 9902 9903 9904 13098
MSGA9901EA 405.5 EUR
MSGA9901 MSGA9902 MSGA9903 MSGA9904 MSGA13098
Estera de sellado exterior, control de la contaminación
Alfombrillas Alfombras de suelo permanentes
Las esteras de sellado hechas de un material denso y flexible impiden la penetración rápida y eficiente de los líquidos que contaminan el agua en el suelo o en los desagües.
  • Protección rápida contra líquidos derramados
  • Resistente a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos
  • Reutilizable, se puede lavar con agua y jabón.
Color: Blanco/amarillo