Bombas de tambor, acero inoxidable.
Proveedor: asecos
18908 18909 16923 16924 16925 16926
MSGA18908EA 299 EUR
MSGA18908 MSGA18909 MSGA16923 MSGA16924 MSGA16925 MSGA16926
Bombas de tambor, acero inoxidable.
Bombas Bombas para bidón
Bomba de tambor de acero inoxidable con sellos de PTFE. Bomba de tambor con manguera de salida de 1,2 my arco de descarga. para líquidos inflamables eléctricamente conductores. Se puede usar en las zonas 0 y 1. Grupo de explosión II A.
  • Disponible con salida flexible o salida en ángulo