Estera de banco de preparación de quimioterapia estéril, BioClean ChemPrep ™
Proveedor: Nitritex
S-BCPM-4025B S-BCPM-5640B
115-1880EA 671 EUR
115-1880 115-1938
Estera de banco de preparación de quimioterapia estéril, BioClean ChemPrep ™
Protectores de superficies Protectores de sobremesa
La esterilla de preparación de quimioterapia estéril de BioClean es altamente absorbente.
  • Construcción de tres capas
  • Capa superior de malla para una distribución uniforme, capa media altamente absorbente, capa inferior impermeable
  • Esterilizado por radiación gamma, de bajo revestimiento, sin látex
Certificaciones: ISO 9001: 2008, compatible con EU GMP Grado A
Precaución: Para almacenar en un lugar seco y fresco (hasta 40 ° C), lejos de la luz solar directa y la luz fluorescente.