Kjeldahl digestion units, automatic, DKL series
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
S30100190 S30100210 S30100180 S30100200
705-0790EA 6720 EUR
705-0790 705-0792 705-0789 705-0791
Kjeldahl digestion units, automatic, DKL series
Digestores Estaciones de trabajo de mineralización
Unidades de digestión Kjeldahl totalmente automáticas para el análisis de nitrógeno y la determinación de proteínas que incorporan la tecnología TEMS™ para ahorrar tiempo, energía (hasta un 35%), dinero y espacio. La unidad también incluye un bloque de aluminio para una homogeneidad absoluta de la temperatura y muestra una excelente conductividad para una respuesta rápida hasta 450 °C. La unidad dispone de una pantalla LCD con visualización en tiempo real de los pasos del proceso y la posibilidad de elegir hasta seis idiomas. Dispone de 54 programas, de los cuales 30 están preinstalados y 24 son programas definidos por el usuario. Todos los elementos necesarios se suministran en un solo paquete.
  • Control preciso y sencillo de la temperatura del bloque mediante microprocesador
  • Excelente fiabilidad y productividad
  • Descenso y elevación automatizados de los tubos de ensayo
  • Separación automática del colector de la gradilla
  • Ocupa muy poco espacio
Información para pedidos: La serie DKL debe combinarse con el KS 1000 Scrubber para aspirar y neutralizar todos los humos. Si desea más información sobre gradillas específicas para tubos de 400 ml, póngase en contacto con su oficina de ventas Avantor más cercana.
Información de suministro: DKL digestion unit is supplied with the following: Lift, suction cap with drip tray, sample rack and test tubes.