2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
84881.320EA
166
EUR
84881.320
84881.290
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
2-Propanol
Formula:
(CH₃)₂CHOH Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |
|
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) | ≥ 99,9 % |
Acidity | ≤ 0,0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0,0002 meq/g |
Evaporation residue | ≤ 1 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Ag (Silver) | ≤ 10 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 25 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 25 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 10 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 10 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 10 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 10 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 50 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 10 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 10 ppb |
Transmittance (205 nm) | ≥ 10 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 50 % |
Transmittance (225 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (240 nm) | ≥ 95 % |
Transmittance (255 nm) | ≥ 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |