Ácido fórmico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminic Acid, Methanoic acid
Acondicionado en nitrógeno
84865.260EA 158 EUR
84865.260 84865.290 84865.180
Ácido fórmico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Pto. Ebullición: 100…101 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 8,2…8,4 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
IR: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fe (Hiero) (0.1%) Max. 0.2 ppm
K (Potasio) (0,1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesio) (0,1 %) Max. 0,2 ppm
Na (Sodio) (0,1 %) Max. 0,5 ppm
Transmitancia (225 nm) (0,1 %) Min. 20 %
Transmitancia (235 nm) (0,1 %) Min. 50 %
Transmitancia (240 nm) (0,1 %) Min. 80 %
Transmitancia (250 nm) (0,1 %) Min. 95 %
Transmitancia (260 nm) (0,1 %) Min. 99 %
Adecuado para LC-MS (0,1 %) Pasa test