Tapón de PE, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292050707 292050201 292050304 292050604 292050801 292050904 292051103 292051206 292050407
214-0399EA 15.1 EUR
214-0399 214-0395 214-0396 214-0398 214-0400 214-0401 214-0402 214-0403 214-0397
Tapón de PE, DURAN®
Tapones Tapones de PE/LDPE/HDPE
Estos tapones de PE tienen un agarre ergonómico que hace que la apertura y cierre de los matraces sea más fácil y segura. Las inserciones de colores en los diferentes tamaños de tapones permiten identificar fácilmente el tamaño del cuello esmerilado correspondiente (NS/TS).
Certificaciones: DIN 12254