Cilindros de medición, clase A, con certificado de lote, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213900701 213900804 213901406 213901706 213902402 213903604 213904403 213905408 213906301
215-3607EA 24.4 EUR
215-3607 215-3608 215-3609 215-3610 215-3611 215-3612 215-3613 215-3614 215-3615
Cilindros de medición, clase A, con certificado de lote, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, claro, forma alta, clase A.
  • Con certificado de lote
  • Base de vidrio hexagonal, con pico
  • Graduaciones azules con marcas de anillo en las principales graduaciones
With printed retrace code (batch identification).