Mini solvent pump for bottles
Proveedor: BURKLE
5603-4000 9990-9139
223-0104EA 705 EUR
223-0104 223-0108
Mini solvent pump for bottles
Bombas Bombas para bidón
La bomba manual Mini para disolventes es una bomba manual de altísima calidad para envases pequeños tales como botellas, bidones y recipientes depósitos de hasta unos 5 litros. Para un trasiego seguro y dosificado de disolventes y líquidos fácilmente inflamables.
  • Todas las piezas en contacto con el medio de esta bomba manual, se han realizado con materiales inertes y de alta
  • calidad de PTFE y acero inoxidable (1.4301, 1.4404), que destacan por su excelente inalterabilidad química
  • La bomba manual Mini para disolventes, es especialmente apta para utilizarla con líquidos altamente puros así como medios fácilmente inflamables como por ej. acetona, isopropanol, etanol, metanol etc.
  • La manguera PTFE que trasiega el liquido desde el envase, puede acortarse al tamaño que desde, facilita ideal de los restos en botellas y bidones con suelo arqueado
  • La bomba Mini para disolventes es muy compacta y muy bien equilibrada, de este modo puede llenar envases pequeños con seguridad contra vuelco
  • Por su construcción robusta y los materiales de alta calidad, la bomba Mini para disolventes de larga vida útil, facilita de modo y forma confortable un trasiego seguro y limpio permanente
The hand pump works according to the excess pressure principle. An excess pressure is built up in the container with the pump ball, forcing the liquid outward. In this way only the hose, pumping tube and discharge come in contact with the liquid being filled. To ensure safety, a pressure relief valve protects the solvent pump against excessive pressure build-up, for example due to sunshine.
El desagüe de autocierre (con función de auto-stop) de la bomba Mini para disolventes, posibilita un trasiego absolutamente
preciso y exento de goteo. Con una dosificación simple incluso se pueden llenar sin problema incluso los envases más pequeños como p. ej. tubos de ensayo. En la boquilla de salida se puede fijar opcionalmente una manguera (Ø 6 mm interior), de modo que puede llenar con seguridad envases que se encuentren a una mayor distancia de pie.
Complementary information: Por medio de un conector de clavija se puede conectar de modo sencillo el cable de tierra a la bomba para disolventes, las cargas electroestáticas se derivan y los medios incendiables se pueden llenar sin peligro.
Precaución: Atención: para el uso con los recipientes aluminio de VWR® se necesitan los adaptadores (ver accesorios)