Cepillo de desagüe de suelo y asas, J-Zone
Proveedor: MICRONOVA
BRBL-46 BRHFD-36
129-0594EA 70.5 EUR
129-0594 129-0597
Cepillo de desagüe de suelo y asas, J-Zone
Cepillos
Un cabezal de cepillo de cerdas duras y un mango de plástico roscado, diseñados específicamente para la limpieza de los desagües del suelo. El cabezal del cepillo cuenta con cerdas negras para codificar el color y el mango lleva impreso 'For Floor Drain Use Only' (Sólo para uso en desagües) para mantenerlo separado de otros cepillos de limpieza.
  • Cabeza de cepillo de cerdas duras y reemplazable
  • El mango lleva impreso "Para uso exclusivo de los desagües del suelo
  • Clara distinción de otros cepillos de limpieza
  • Cabeza de cepillo de 10 cm de diámetro
  • Mango largo de 91 cm para llegar fácilmente al suelo
El cabezal del cepillo de desagüe de suelo Micronova J-Zone cuenta con un extremo roscado de plástico para facilitar su sustitución por el mango de desagüe de suelo.
Información para pedidos: El cepillo y el mango deben pedirse por separado.