Guantes industriales, AlphaTec® 62-201
Proveedor: Ansell
62-201/7 62-201/11 62-201/8 62-201/9 62-201/10
112-6434EA 108 EUR
112-6434 112-6433 112-6435 112-6436 112-6432
Guantes industriales, AlphaTec® 62-201
Guantes
Estos guantes de látex de caucho natural con forro de nylon sin costuras proporcionan una gran flexibilidad y excelentes niveles de destreza.
  • Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarro
  • Permite un calor de contacto de hasta 100 °C
  • Acabado suave
Ideal para el procesamiento y manejo de alimentos, uso de limpieza y para aplicaciones de limpieza donde las personas están en contacto con detergentes y líquidos de limpieza.
Thickness: 1,20 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3131), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3131A), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos