Guantes resistentes a los cortes y a las llamas, ActivArmr® 80-813
Proveedor: Ansell
80-813/9 80-813/10 80-813/11 80-813/6 80-813/7 80-813/8
ANSE80-813/9EA 409 EUR
ANSE80-813/9 ANSE80-813/10 ANSE80-813/11 ANSE80-813/6 ANSE80-813/7 ANSE80-813/8
Guantes resistentes a los cortes y a las llamas, ActivArmr® 80-813
Guantes
Estos guantes de punto combinan una excelente resistencia a las llamas, una alta protección contra los cortes y un diseño ergonómico. El exclusivo hilo compuesto de modacrílico, fibra de vidrio y Kevlar® proporciona una excepcional resistencia a los cortes para el manejo seguro de objetos y materiales afilados.
  • Los materiales usados en el guante son inherentemente resistentes a las llamas, incluso después de lavarlos.
  • Antiestaticos
  • Suave revestimiento de neopreno de espuma en la palma de la mano para asegurar una gran flexibilidad y un agarre seguro en una
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 80-813
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Modacrylic/glass fibre/Kevlar®
Acabado Recubierto en la palma
Calibre 13
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (412110)
Antiestático +