Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 62-401
Proveedor: Ansell
62-401/11 62-401/9 62-401/7 62-401/8 62-401/10
112-4226EA 92.9 EUR
112-4226 112-4229 112-4227 112-4228 112-4225
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 62-401
Guantes
Este guante consiste en un forro de algodón con un revestimiento de látex de caucho natural a prueba de líquidos. El guante proporciona protección química y un excelente aislamiento térmico, ya sea en condiciones de calor (hasta 250 °C) o de frío (hasta −20 °C).
  • Muy buena flexibilidad
  • Acabado arrugado para un buen agarre de los objetos
  • Brazalete largo para protección adicional
Ideal para su uso en la cría de ostras, el procesamiento de pescado, la manipulación de plásticos resbaladizos, la recogida de residuos y la manipulación de materiales de construcción.
Thickness: 1,35 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3231), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1 Tipo A (AKLMPT), EN 388:2016 (3131B), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos