Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Proveedor: Ansell
78-103/9 78-202/7 78-202/9 78-203/7 78-203/9 78-102/7 78-102/9 78-103/7
112-4967EA 56.6 EUR
112-4967 112-4996 112-4997 112-4998 112-4999 112-4964 112-4965 112-4966
Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Guantes
Estos guantes de punto de acrílico/spandex ofrecen un buen aislamiento térmico. Están disponibles con o sin revestimiento de puntos de PVC en la palma.
  • Los modelos con micropuntos en la palma son excelentes para aplicaciones en las que se requiere un agarre adicional
  • Puede utilizarse como guantes de protección contra líquidos o guantes de protección contra cortes
  • Sin látex: No hay riesgo de alergias de tipo 1
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de alimentos (áreas de almacenamiento, manipulación de productos congelados, transporte).
Gauge: 10
Colour: Blue
78-102/78-103: EN 388 (113X), EN 511 (010), Cat. II 78-202/78-203: EN 388 (313X), EN 511 (010), Cat. II Food contact approved
Certificaciones: 78-102/78-103: EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010), Cat. II
78-202/78-203: EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010), Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos
Envase: 78-102/78-202: 1 par/bolsa.
78-103/78-203: 12 pares/bolsa.