Placas conversoras de UV a luz blanca
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0191-01 38-0191-02 38-0191-04 38-0191-11
730-1017EA 665 EUR
730-1017 730-1018 UVPA38-0191-04 UVPA38-0191-11
Placas conversoras de UV a luz blanca
Transiluminadores Transiluminadores de luz blanca UV
La placa ha sido especialmente diseñada para cambiar la radiación ultravioleta en un transiluminador a luz blanca a través de difusores blancos, de forma que puedan examinarse las proteínas sobre un soporte de gel teñidas con azul Coomassie Blue o plata.
  • Las asas están situadas en lados opuestos de la placa de conversión para facilitar su manejo