Cloruro 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
84962.180EA 61.9 EUR
84962.180 84962.260
Cloruro 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares aniónicos Estándares de cloruro
Certificaciones: Certificación de NIST. Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025. Se suministran con certificado de análisis.