Fosfato (como P) 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
84989.180EA 42 EUR
84989.180 84989.260
Fosfato (como P) 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares aniónicos Estándares de fosfato
Certificaciones: Certificación de NIST. Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025. Se suministran con certificado de análisis.