Silicagel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash
Proveedor: VWR Chemicals
84893.290EA
57.3
EUR
84893.290
84893.320
84893.360
84893.460
Silicagel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash
Silicagel
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: >1600 °C |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 IR: 01-2119379499-16 |
Resultados test especificaciones
Bulk density (tapped) | 460 - 550 g/l |
pH (5 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (160°C; 15 min) | 2.0 - 4.0 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |