Silicagel 60, irregular 40 - 63 µm para cromatografía flash
Proveedor: VWR Chemicals
84894.290EA 69.7 EUR
84894.290 84894.320 84894.360 84894.460
Silicagel 60, irregular 40 - 63 µm para cromatografía flash
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: >1600 °C
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %