Gafas de seguridad, Virtua ™ AP
Proveedor: 3M
VIRTUAA1 VIRTUAA0
MMMAVIRTUAA1EA 9.1 EUR
MMMAVIRTUAA1 111-2281
Gafas de seguridad, Virtua ™ AP
Gafas
Gafas de seguridad de diseño ligero y elegante Las gafas protectoras Virtua ™ AP presentan un diseño envolvente aerodinámico para una cobertura excelente y un buen campo de visión.
  • Barra de cejas integrada para mayor protección
  • Ligero para la máxima comodidad
  • Lentes de policarbonato fuertes con revestimiento antiarañazos para una mejor visión y mayor durabilidad
Peso: 26 g
Certificaciones: EN 166:2001