Matraces volumétricos, clase A, ámbar, marcas blancas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
246771257 246770955 246771454 246771754 246772459 246772553 246773258 246773652 246774451 246775456 246776358 246771051
612-5338EA 123 EUR
612-5338 612-5332 612-5339 612-5340 612-5352 612-5353 612-5354 612-5355 612-5356 612-5357 612-5358 612-5337
Matraces volumétricos, clase A, ámbar, marcas blancas, DURAN®
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, ámbar, con tapón de PE, certificado de conformidad.
  • Marcas blancas, con una marca de graduación.
  • Certificado de conformidad marca 'DE-M'
  • Disponible con certificado individual
Cuello ancho.
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).