Cajas de almacenamiento y transporte, DURAporter™
Proveedor: HEATHROW
HS120052 HS120077 HS120078
HEATHS120052EA 179 EUR
HEATHS120052 HEATHS120077 HEATHS120078
Cajas de almacenamiento y transporte, DURAporter™
Cajas Cajas para transporte
PC, transparente.
  • El cierre hermético de silicona y los tres cierres de la tapa proporcionan un cierre seguro
  • La tapa se abre en 180º, permitiendo un acceso total al contenido y facilitando su limpieza
  • Puede alojar tubos de 13 y 16 mm en una gradilla de 72 posiciones
  • Cumple con la normativa estadounidense OSHA 29 CFR 1910.1030 y satisface los requisitos de la unidad de transporte UN3373
El DURAporter™ es ideal para el transporte de muestras biológicas y clínicas, instrumentos y productos que deben mantenerse limpios y secos en condiciones ambientales de prueba. El asa de transporte se pliega perfectamente en el espacio del cuerpo, lo que permite apilar las unidades. Los separadores pueden utilizarse para crear tamaños de compartimentos según las necesidades y pueden utilizarse vacíos para transportar productos y equipos de mayor tamaño.