Mag-Bind® HDQ blood and tissue DNA 96 Kit
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M6399-00 M6399-01
M6399-00EA 282 EUR
M6399-00 M6399-01
Mag-Bind® HDQ blood and tissue DNA 96 Kit
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Mag-Bind® HDQ Blood DNA y Tissue 96 Kit se ha diseñado para el aislamiento rápido y fiable de DNA genómico de alta calidad a partir de muestras de sangre, hisopos bucales, capa leucoplaquetaria y cultivos celulares de 100 a 200 μl. Se han eliminado todos los pasos de calentamiento que limitan las aplicaciones robóticas, con la consecuente agilización del procesamiento. Las partículas HDQ del kit Mag-Bind® ofrecen un rápido tiempo de respuesta magnética, de modo que reducen el tiempo de procesamiento general. El uso de partículas paramagnéticas permite obtener DNA de alta calidad adecuado para el uso directo en la mayoría de aplicaciones posteriores, como qPCR, PCR y secuenciación de última generación. El Mag-Bind® HDQ Blood DNA y Tissue 96 Kit es compatible con muchos procesadores magnéticos y sistemas de manipulación de líquidos robóticos, incluido Thermo Scientific KingFisher® Flex.
  • No son necesarias extracciones orgánicas
  • DNA de alta calidad para aplicaciones posteriores, como qPCR y secuenciación de última generación
  • Rápido: no se necesita calentamiento