VWR®, Termocicladores
Proveedor: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Termocicladores
Termocicladores PCR
La familia de termocicladores de VWR® combina ingeniería de alta calidad con una amplia gama de formatos de bloques. El termociclador UNO está diseñado entorno a un potente i fácil software de simple interfaz que utiliza la misma plataforma fara los formatos de 96 pocillos y 384 pocillos. El Doppio, con dos bloques independientes de alta velocidad de 48 pocillos, ofrece la solución óptima para la máxima flexibilidad. Debido al diseño especial de la tapa calefactora la altura se ajusta automáticamente a los diferentes tamaños de tubo.
  • Un gran rendimiento: la placa térmica con características térmicas impresionantes; poderosos elementos Peltier con tecnología Long Life; disipador de calor con ventiladores de refrigeración con cojinete magnético que permite un control rápido cambio de temperatura de hasta 5 °C/s
  • Resultados seguros y reproducibles: 8, 2×8 o 16 elementos Peltier controlan la temperatura fila por fila, lo que permite una homogeneidad bloque sobresaliente de ±0,2 °C y la elección de los gradientes lineales absolutos con control de carril independiente
  • Fácil de usar: Forma, pantalla con TFT clara y comandos intuitivos táctiles
  • Control de datos: Hasta 4 USB, 1×ethernet (MS Windows, Linux), control remoto y seguimiento de los instrumentos a través del software de PC, con MP3 como tonos de señal, llamadas de los usuarios a través del correo electrónico y control primario/réplica
Todos los sistema incluyen un simple uso con el software de ordenador para el control remoto y el monitoreo de los instrumentos, además de crear protocoles de PCR en el PC.
Tecnología FlexGradient (solamente para UNO y Doppio): Con la temperatura de las 8 filas controladas cada una individualmente, se puede seleccionar entre un gradiente de temperatura perfectamente lineal (ideal para la optimización de PCR), o el control de carril independiente (ideal para el uso de diferentes pares de cebadores en el mismo tiempo).
Herramientas del sistema: La programación gráfica o tabular, "Programa Global de rampa', 'Control de Gradiente ',' Tubo de Control ', el modo de emulación, ayuda en línea, función' Inicio rápido 'y 'Desnaturalización después de corte de fallo de corriente' para el rearranque automático después del apagón.
Alta especificación de control remoto: Estado de la tecnología con VWR 'Cycler PCR Master Software'; recibir notificaciones por correo electrónico o utilizar el reproductor MP3 del sistema.
Modo de emulación: Para una fácil transferencia de protocolos de PCR.
Diseñado y producido en Alemania de acuerdo con la ISO 9001, calibración y mantenimiento de acuerdo con los estándares de NIST y con más de 20 años de experiencia en termocicladores.