Kit Maxi para plásmidos E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6922-04 D6922-02 D6922-00
D6922-04EA 1200 EUR
D6922-04 D6922-02 D6922-00
Kit Maxi para plásmidos E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit Maxi para plásmidos E.Z.N.A.® es el sistema a escala maxi para proporcionar DNA plasmídico de alta calidad utilizando el formato de columna de centrifugación, sin costosos accesorios. La columna Maxi de DNA HiBind® facilita los pasos de unión, lavado y elución, permitiendo así procesar varias muestras de forma simultánea. Aunque el rendimiento puede variar según el número de copias de plásmidos, la cepa de E.coli y las condiciones de crecimiento, un volumen de cultivo de 50 a 200 ml durante la noche en un medio LB suele producir de 0,5 a 1 mg de DNA plasmídico de alto número de copias. Cuando se trabaja con plásmidos de bajo número de copias, se pueden procesar hasta 500 ml de cultivo. El producto es apto para la secuenciación de DNA fluorescente automatizada (las lecturas suelen superar los 800 bp), digestión con enzimas de restricción, transfección de células de mamíferos, transcripción invitro y otras aplicaciones.
  • Purificación de DNA plasmídico en <60 minutos
  • Sin extracciones con fenol/cloroformo
  • Rendimiento de hasta 1 mg de DNA plasmídico
  • DNA puro adecuado para aplicaciones posteriores