Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
D6943-02EA 230 EUR
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I está diseñado para aislar hasta 30 µg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 1 a 5 ml de cultivo bacteriano en 30 minutos o menos. La purificación de ADN plasmídico se simplifica gracias a la tecnología de columna Mini HiBind® en tres rápidos pasos: unión, lavado y elución. El ADN plasmídico purificado está listo de inmediato para una amplia variedad de aplicaciones posteriores, como cribado rutinario, digestión con enzimas de restricción y secuenciación de ADN fluorescente manual/automatizada. El kit Mini plasmídico E.Z.N.A.® I está disponible en formato de columna V-Spin o Q-Spin. A diferencia de las columnas Q-Spin, los formatos de columna V-Spin tienen una tapa integrada. Ambas versiones pueden utilizarse para los protocolos de centrifugación y vacío.
  • Purificación de ADN plasmídico en 30 minutos o menos
  • Sin extracciones con fenol/cloroformo
  • ADN puro adecuado para aplicaciones posteriores