Kit para RNA sanguíneo E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
R6814-01 R6814-00
R6814-01EA 324 EUR
R6814-01 R6814-00
Kit para RNA sanguíneo E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit para RNA sanguíneo E.Z.N.A.® está diseñado para el aislamiento de RNA intracelular total a partir de volúmenes de hasta 1 ml de sangre completa fresca o congelada, tratada con cualquiera de los anticoagulantes habituales como heparina, EDTA o ácido-citrato-dextrosa. El procedimiento elimina por completo los contaminantes y los inhibidores de enzimas, permitiendo así un aislamiento de RNA total rápido, cómodo y fiable. Los glóbulos rojos se lisan de forma selectiva y los glóbulos blancos se recogen por centrifugación. Después de la lisis de los glóbulos blancos en condiciones de desnaturalización que inactivan las RNAsas, el lisado se homogeniza con una columna de centrifugación de homogeneizador. A continuación, la muestra se aplica a una columna de centrifugación HiBind®. Los residuos celulares y otros contaminantes, como la hemoglobina, se eliminan eficazmente con el lavado y el RNA de alta calidad se eluye finalmente en agua tratada con DEPC.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Descripción E.Z.N.A.® Blood RNA Kit
Environmentally Preferable
Aplicación
Target molecule RNA
Refine target molecule Total RNA
Sample type Blood
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Sample size 10 - 1000 µl