Kit para placas de 96 pocillos para RNA total Mag-Bind®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M6731-01 M6731-00
M6731-01EA 1290 EUR
M6731-01 M6731-00
Kit para placas de 96 pocillos para RNA total Mag-Bind®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Aislar el ARN celular total y el ARN viral de una amplia variedad de células y tejidos.
  • El procedimiento se puede automatizar completamente con la mayoría de las estaciones de trabajo robóticas.
El kit Mag-Bind® Total RNA 96 ofrece una tecnología novedosa para el aislamiento de ARN total. Este kit permite el aislamiento rápido y confiable de ARN celular total de alta calidad y ARN viral de una amplia variedad de células y tejidos. A diferencia de los sistemas basados ​​en columnas, la unión de los ácidos nucleicos a las partículas magnéticas se produce en solución, lo que da como resultado una mayor cinética de unión y eficiencia de unión. Las partículas también se resuspenden por completo durante los pasos de lavado del protocolo de purificación, lo que mejora la eliminación de contaminantes y aumenta la pureza del ácido nucleico. El procedimiento del kit Mag-Bind® Total RNA 96 se puede automatizar por completo con la mayoría de las estaciones de trabajo robóticas.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Aplicación
Target molecule RNA RNA
Refine target molecule Total RNA Total RNA
Sample type Cultured cells,Human/animal cells and tissues Cultured cells,Human/animal cells and tissues
Method / Format Magnetic beads Magnetic beads
Prep size Mini Scalable