Balanzas analíticas, Adventurer
Proveedor: OHAUS
30100620 30100622 30100621 30122610 30122657 30122611 30122612 30122613
611-3744EA 3160 EUR
611-3744 611-3791 611-3745 611-3213 611-3222 611-3214 611-3215 611-3216
Balanzas analíticas, Adventurer
Balanzas
Balanzas con múltiples características funcionales pero con opciones de pesaje sin complicaciones que proporcionan al usuario unos pesajes rutinarios con resultados rápidos y precisos. Las aplicaciones incluyen pesaje, formulación, pesaje diferencial y pesaje porcentual. Los tiempos de estabilización suelen ser menores de tres segundos.
  • Estabilidad, precisión, y rapida operación.
  • Pantalla táctil a color de ángulo ámplio (109 mm) para un rápido acceso a nueve modos de aplicación
  • Dos puertos USB (frente y posterior) con trazabilidad GLP/GMP
  • Los modelos de 1 mg tienen un protector para corrientes de aire de dos piezas montado en la parte superior con puertas que se abren por completo, lo que brinda un espacio amplio para colocar muestras
  • Elección de balanzas con solo calibración externa o con AutoCal™ como característica adicional
Información para pedidos: Para el amplio rango de accesorios disponibles, por favor, contacte con Avantor.
Información de suministro: Se suministra con el adaptador AC.
Precaución: Modelos con sufijo /E disponibles sólo con calibración externa