Kit Midi para plásmidos E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El Kit Midi para plásmidos E.Z.N.A.® ofrece un método novedoso y fiable para aislar hasta 200 µg de ADN plasmídico en menos de 60 minutos. Este kit combina la tecnología de membrana HiBind® con la uniformidad de eficacia probada de lisis alcalina con SDS de células bacterianas para proporcionar ADN plasmídico de alta calidad. Las columnas Midi de ADN sin ADNasas ni ARNasas HiBind® eliminan las tediosas extracciones con fenol/cloroformo y precipitaciones de alcohol. La purificación plasmídica con el kit Midi plasmídico E.Z.N.A.® se basa en un sencillo procedimiento de unión, lavado y elución que permite el procesamiento de varias muestras. Aunque el rendimiento puede variar según el número de copias de plásmidos, la cepa de E.coli y las condiciones de crecimiento, un volumen de cultivo de 50 ml durante la noche en un medio LB suele producir 200 µg de ADN plasmídico de alto número de copias. Cuando se trabaja con plásmidos de bajo número de copias, se puede aumentar el volumen de cultivo inicial hasta un máximo de 100 ml. El ADN de alta calidad está listo para su uso inmediato en aplicaciones rutinarias de biología molecular, como secuenciación fluorescente automatizada, digestión con enzimas de restricción y cribado de transfección.
- Purificación de ADN plasmídico en <60 minutos
- Sin extracciones con fenol/cloroformo
- ADN adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores