Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® II, columna Q-Spin (sin tapa)
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6945-01 D6945-02 D6945-00
D6945-01EA 145 EUR
D6945-01 D6945-02 D6945-00
Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® II, columna Q-Spin (sin tapa)
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Esta segunda generación del kit para plásmidos Miniprep produce 40 a 70 µg de ADN de alta calidad en menos de 30 minutos usando el mismo formato que el kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I. El aumento de la capacidad de unión de ADN de la columna Mini HiBind® II permite utilizar volúmenes de cultivo de hasta 15 ml y elimina así las diferencias entre los protocolos de preparación Mini y Midi. El ADN plasmídico se puede aislar de forma fácil y rápida para la mayoría de las aplicaciones posteriores, como cribado rutinario, digestión con enzimas de restricción y secuenciación de ADN.
  • Purificación de ADN plasmídico en 30 minutos o menos
  • Sin extracciones con fenol/cloroformo
  • ADN puro adecuado para aplicaciones posteriores