Kit para RNA total E.Z.N.A.® MicroElute
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
R6831-01 R6831-00 R6831-02
R6831-01EA 256 EUR
R6831-01 R6831-00 R6831-02
Kit para RNA total E.Z.N.A.® MicroElute
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit para RNA total E.Z.N.A.® MicroElute proporciona un método rápido y sencillo para aislar hasta 50 µg de RNA total a partir de pequeñas cantidades de células eucariotas cultivadas, tejidos como muestras diseccionadas por láser (LDS) o aspirados con aguja fina (PAAF). Por lo general, se pueden utilizar hasta 5×10⁵ células eucariotas o 5 mg de tejido en un único experimento en función del tipo de tejido empleado. Este kit permite el procesamiento de una o varias muestras en menos de 30 minutos. No se requieren extracciones con fenol/cloroformo ni tareas que requieren mucho tiempo, como la ultracentrifugación en gradiente de CsCl o la precipitación con isopropanol o LiCl. El RNA purificado se pueden eluir con 10 - 15 µl de agua sin nucleasas. El RNA purificado está listo para usarse en la mayoría de las aplicaciones posteriores, como RT-PCR, transferencia tipo Northern, purificación poli(A)+, protección de nucleasas y translación invitro.