Kit para RNA total E.Z.N.A.® I
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
Aislar el ARN total de células o tejidos blandos utilizando una columna de centrifugación.
- Rápido: 20 minutos o menos
- Seguro: sin extracciones con fenol o cloroformo
- Versátil: formatos de centrifugación y vacío disponibles
- Alta calidad: ARN purificado adecuado para una variedad de aplicaciones posteriores
El kit de ARN total I de E.Z.N.A.® proporciona un método sencillo y rápido para aislar hasta 100 µg de ARN total a partir de células eucariotas cultivadas y tejidos blandos. Se pueden procesar en paralelo múltiples muestras de hasta 1×7 células eucariotas o 30 mg de tejido en menos de 20 minutos. El ARN purificado se puede utilizar en muchas aplicaciones posteriores, como RT-PCR, transferencia Northern, ensayo de protección de nucleasas y traducción in vitro.