Contenedor, EUROBOX
Proveedor: ZARGES LEICHTBAU
40700 40706 40702 40709
ZARG40700EA 296 EUR
ZARG40700 ZARG40706 ZARG40702 ZARG40709
Contenedor, EUROBOX
Cajas Cajas de almacenamiento
Aluminio, con tapa.
  • Tapa con bisagras de acero inoxidable y correas de sujeción
  • Las esquinas azules de apilamiento garantizan un apilado seguro
  • Escuadras para una mayor estabilidad dimensional
Eurobox tiene una alta resistencia a la corrosión gracias a los accesorios de acero inoxidable. La junta de espuma periférica de la tapa protege contra el polvo y las salpicaduras de agua.