Oxygen meter, handheld, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Proveedor: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 2240 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Oxygen meter, handheld, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Medidores electroquímicos Medidores de oxígeno disuelto
Estos robustos medidores con sensor polarográfico u óptico ofrecen durabilidad y un manejo con una sola mano, lo que los hace ideales para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o al aire libre. Gracias a su protección IP67 y a su resistencia a las pruebas de caída, los dispositivos pueden soportar entornos hostiles y exigentes.
  • El nuevo menú intuitivo garantiza la facilidad de uso
  • El T-Pad con disposición inteligente de los botones permite una navegación fácil y rápida
  • El instrumento reconoce automáticamente los sensores InLab ISM y almacena la identificación del sensor, el número de serie y los últimos datos de calibración
  • Compensación automática o manual de temperatura y presión
Solo modelo S9 Pro:
- Sensor óptico de oxígeno disuelto
- El contraste de la pantalla se mejora con la luz solar directa: excelente legibilidad incluso en condiciones brillantes y soleadas
- StatusLight muestra al usuario instantáneamente si el medidor está listo o no
- Almacenamiento de datos de 2000 valores (compatible con GLP)
- Señal acústica de punto final
Información para pedidos: El medidor S4 solo se suministra con pinza de electrodo, instrucciones de uso, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad y baterías.
Kit estándar S4: como el medidor S4, pero también con InLab 605-ISM y botellas para calibración.
Kit de campo S4: como el kit estándar S4, pero incluye estuche de transporte uGo™ y tabletas de oxígeno cero.
El medidor S9 solo se suministra con EasyDirect™ pH, cable USB, pinza de electrodo, accesorio de base, instrucciones de uso, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad y baterías.
Kit estándar S9: como el medidor S9, pero también con InLab OptiOx, botellas para calibración y tabletas de oxígeno cero.
Kit de campo S9: como el kit estándar S9, pero incluye estuche de transporte uGo™ e InLab OptiOx con protector.
Kit S9 BOD: Como el kit S9-Field, pero incluye InLab OptiOx (sin protección), adaptador BOD y nota de aplicación BOD.