terc-Butil metil éter ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxi-2-metilpropano, MTBE, Metil terc-butil éter, Éter terc-butilmetílico
85027.290EA 73.3 EUR
85027.290 85027.320 85027.550 85027.460
terc-Butil metil éter ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
terc-Butil metil éter
Formula: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 55.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108.6 °C
Densidad: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: −28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008812
Núm. CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 1 ppm
Water Max. 0.05 %