di-Litio tetraborato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis por fluorescencia X
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
85023.290EA 376 EUR
85023.290 85023.360 85023.230
di-Litio tetraborato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis por fluorescencia X
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
Pto. de fusión: 918 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Bulk density (g/ml) Min. 0.25
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Loss on fusion (950°C) Max. 2.0 %
Phosphorus compounds (as PO4) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Si (Silicium) Max. 80 ppm
Conforms to ACS Passes test