Matraces volumétricos, clase B, marcas blancas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
246703251 246702555 246700957 246701053 246701259 246701456 246707356 246706351 246705458 246704453 246703654 246701756
612-5277EA 49.3 EUR
612-5277 612-5276 612-5271 612-5272 612-5273 612-5274 612-5282 612-5281 612-5280 612-5279 612-5278 612-5275
Matraces volumétricos, clase B, marcas blancas, DURAN®
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con tapón de PE.
  • Con una marca de graduación
  • Tapón ergonómico
  • Buena resistencia química, buena resistencia a la temperatura
Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042.
Cuello ancho.