Procesadores de columna de vidrio para SPE, J.T. Baker®
Proveedor: Avantor
7208-00EA 3559.25 EUR
7208-00 6998-00
Procesadores de columna de vidrio para SPE, J.T. Baker®
Trampas de vacío
Estos procesadores de columna de vidrio son cámaras de vacío de vidrio diseñadas especialmente para permitir procesar múltiples muestras simultáneamente. La cámara de vidrio permita una vista sin obstrucciones de las muestras en todo momento.
  • Procesamiento de múltiples muestras simultáneamente
  • Vista de muestras sin obstrucciones
  • Cámaras de vacío de vidrio especialmente diseñadas
El procesador 12G para SPE permite que se procesen simultáneamente 12 muestras e incluye 12 accesorios del tipo Luer, 12 válvulas de control de flujo individuales, 12 agujas de recogida de polipropileno, un indicador de vacío/controlador, y un juego de gradillas que puede alojar material de vidrio diverso.
El procesador 24G para SPE permite que se procesen hasta 24 muestras en 20 a 30 minutos e incluye 24 accesorios del tipo Luer, 24 válvulas de control de flujo individuales, 24 agujas de recogida de polipropileno, un indicador de vacío/controlador, y un juego de gradillas que puede alojar material de vidrio diverso.
Información de suministro: Ambas unidades se suministran con un colector de vacío, una gradilla de recogida de muestras con tres postes de apoyo, cuatro estantes de altura ajustable con clips de apoyo y manual de instrucciones.