Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Proveedor: Avantor
8175-04EA 343.57 EUR
8175-04 8175-06
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Columnas de cromatografía
Las columnas de PP ultralimpias con medios para HPLC BAKERBOND® han sido diseñadas para ahorrar tiempo, minimizar el trabajo y los volúmenes finales de disolventes y mejorar el rendimiento. El filtro de protección de la columna integrada y la elevada concentración de analitos puede reducir o eliminar los pasos de filtración previa y concentración.
  • Tiempos de ejecución hasta ocho veces más rápidos que las columnas para SPE
  • Configuración laminar única
  • A base de sílice
  • Columnas de extracción para sustancias de uso ilícito
Aplicaciones generales: analitos hidrofóbicos/básicos (cocaína, benzoilecgonina).
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo mixto.