Hojas para TLC, con revestimiento previo, J.T. Baker®, Baker-flex®
Proveedor: Avantor
4467-02EA 344 EUR
4467-02 4467-04
Hojas para TLC, con revestimiento previo, J.T. Baker®, Baker-flex®
Placas TLC
Las hojas de poliéster flexible con revestimiento previo Baker-flex® poseen un revestimiento duro resistente a la abrasión y un sustrato resistente a los disolventes para separaciones rápidas y limpias. Se puede escribir sobre estas hojas y pueden cortarse a medida.